Läs mer
Neokuproinhydroklorid,≥ 98 % (torr basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15895318 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
15895318 1 kg Plastflaska 1kg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15895318 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J19430.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7296-20-0 | C14H13ClN2 | 244,722 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Neocuproine hydrochloride
CAS 7296-20-0
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C14H13ClN2
MDL-nummer MFCD00150062
Kvantitet 1 kg
Synonym neocuproine hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, monohydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hcl, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:?, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:1, 2,9-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, chloride, c14h12n2.clh, neocuproine hcl
InChI-nyckel QUGBNSJLQDNNPK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C.Cl
IUPAC-namn 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 244.722
PubChem CID 81718
Formel vikt 244,72 (Vattenlös)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.