Läs mer
Neokuproinhydrokloridmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10061840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10061840 25 g 25g
10255720 5 g 5g
10105833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10061840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153310250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 303136-82-5 | C14H12N2 | 208.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303136-82-5 , 484-11-7
Molekylformel C14H12N2
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00150062
InChI-nyckel IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %
PubChem CID 2723838
IUPAC-namn 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin;hydrat;hydroklorid
LEDER CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neocuproine hydrochloride monohydrate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 250°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 262.75
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.