Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher 30
Produktkod. 10371371
Change view
Volym (metrisk):
25 kg
Produktkod. Volym (metrisk)
10371371 25 kg
1 options
Produktkod. 10371371 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 320166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00 SEK
    2258.57 SEK / 25kg
    Save 336.43 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Neodisher 30 - Universellt diskmedelspulver för maskindisk. Innehåller aktivt klor för överlägsna rengöringsresultat, även med te- och kafferester.
  • Alkaliskt tvättmedel, pulver
  • neodisher 30 används för automatiserad rengöring av porslin, bestick, bestick och glas i alla livsmedelsförädlingsföretag såsom professionella kök, slakterier och bagerier
  • Tar bort särskilt protein-, kaffe- och terester
  • Hög nivå av materialskydd
  • Dosering 2-4 g/L
  • Användbar med alla grader av vattenhårdhet
Specifikationer
Produkttyp Neodisher 30
Form Pulver
pH 11,5 till 11,7
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning <5 % blekmedel baserat på klor> 30 % fosfater
Koncentration 2 till 4 g/L
Densitet 1,050 g/L
Beskrivning 600 x 300 x 150 mm
Volym (metrisk) 25 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher 30
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium