Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher 80
Produktkod. 10364563
Change view
Volym (metrisk):
10 kg
Produktkod. Volym (metrisk)
10364563 10 kg
1 options
Produktkod. 10364563 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 320376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1107.48 SEK / 10kg
    Save 107.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Neodisher 80 - Alkaliskt intensivt diskmedelspulver för automatiserad disk. Tar bort torkade på matrester och envis stärkelse, te och kafferester.
  • Alkaliskt tvättmedel, pulver
  • neodisher 80 är speciellt lämplig för kommersiella färskvatten- och entanksdiskmaskiner inom gastronomisektorn, på hotell, hem, avdelningskök och sjukhus
  • Tar tillförlitligt bort torkade på matrester kaffe- och terester
  • Lämplig för föremål av porslin/porslin, rostfritt stål och alkalikompatibel plast
  • Ej lämplig för aluminium, anodiserad aluminium och lättmetallegeringar
  • Dosering 2-4 g/L
  • Användbar med alla grader av vattenhårdhet
Specifikationer
Produkttyp Neodisher 80
Form Pulver
pH 12,6 till 13,2
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning <5 % blekmedel baserade på klor, alifatiska kolväten> 30 % fosfater
Koncentration 2 till 4 g/L
Densitet 1 125 till 1 150 g/L
Beskrivning 280 x 270 mm
Volym (metrisk) 10 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher 80
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium