Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher A8
Produktkod. 10160591
Change view
Volym (metrisk):
25 kg
Produktkod. Volym (metrisk)
10160591 25 kg
1 options
Produktkod. 10160591 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2780.00 SEK
    2320.59 SEK / 25kg
    Save 459.41 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Neodisher LaboClean A8 - Pulvertvättmedel alkalisk rengöring ska användas för rengöring och tvätt av glas. Tillämpningar inkluderar patologi, parasitologi, mejeri- och livsmedelsindustri.
  • Alkaliskt tvättmedel I pulverform
  • neodisher LaboClean A8 används för rengöring vid diskdesinfektion
  • klorbaserade blekmedel och fosfater, Fri från ytaktiva ämnen
  • lämplig för restfri rengöring av vävnadskulturer och cellskiktDosering mellan 2-5 g/L
    Specifikationer
    Produkttyp Neodisher A8
    Form Pulver
    pH 12 till 12.4
    Sterilitet Icke-steril
    Sammansättning <5 % klorbaserade blekmedel 15 - 30 % fosfater
    Koncentration 2 till 5 g/L
    Densitet 1200 g/L
    Beskrivning 600 x 300 x 150 mm
    Volym (metrisk) 25 kg
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • neodisher LaboClean A 8
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
    Faroangivelser
    • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
    • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
    • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
    • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
    • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
    Skyddsangivelse
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P273-Undvik utsläpp till miljön.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium