Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean A 8
Produktkod. 11713733
Change view
Volym (metrisk):
1 kg
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
11713733 10 kg
11717105 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11713733 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 SEK
    915.15 SEK / 10kg
    Save 259.85 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher LaboClean A8 - Pulvertvättmedel alkalisk rengöring ska användas för rengöring och tvätt av glas. Tillämpningar inkluderar patologi, parasitologi, mejeri- och livsmedelsindustri.
  • Alkaliskt tvättmedel I pulverform
  • neodisher LaboClean A 8 används för rengöring vid diskdesinfektion
  • klorbaserade blekmedel och fosfater, Fri från ytaktiva ämnen
  • lämplig för restfri rengöring av vävnadskulturer och cellskiktDosering mellan 2-5 g/L
    Specifikationer
    Produkttyp Neodisher A8
    Form Pulver
    pH 12 till 12.4
    Sterilitet Icke-steril
    Sammansättning Dinatriummetasilikatpentahydrat; natriumhydroxid; troclosennatrium; Natriumkarbonat
    Koncentration 2 till 5 g/L
    Behållartyp Hink
    Beskrivning 280 x 270 mm
    För användning med (applikation) Tar bort blod, serum, matrester, läkemedel, färger, fernissor, gelatin och andra organiska rester
    Volym (metrisk) 10 kg
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • neodisher LaboClean A 8
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
    Faroangivelser
    • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
    • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
    • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
    • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
    • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
    Skyddsangivelse
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P273-Undvik utsläpp till miljön.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium