Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher EM
Beskrivning
- Tillsatsvätska med emulgerande, dispergerande och skumdämpande effekt
- Neodisher EM används för att förbättra prestandan hos ett alkaliskt eller surt rengöringsmedel
- Lämplig för glas, rostfritt stål och aluminium
- Tillämpningar inkluderar kosmetikaindustrin, forskning, läkemedelsindustrin och kemisk industri
- Dosering mellan 1-6 mL/L, beroende på markens karaktär och föroreningsgrad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Neodisher EM |
| Form | Vätska |
| pH | 6 till 8 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Sammansättning | Nonjoniska ytaktiva ämnen |
| Koncentration | 1 till 6 ml/L |
| Behållartyp | Kanister |
| Densitet | 0,9 g/cm 3 |
| Beskrivning | 220 x 240 x 140 mm |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- neodisher EM
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: non ionic surfactants