Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean F
Beskrivning
- Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat
- neodisher LaboClean F används för rengöring vid diskdesinfektion
- Fri från fosfater och ytaktiva ämnen
- Tar bort rester av olja, paraffin, harts och organiska färgämnen
- Dosering mellan 2-5 ml/L
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Neodisher F |
| Form | Pulver |
| pH | 12,6 till 13 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Sammansättning | Dinatriummetasilikatpentahydrat, natriumkarbonat, natriumhydroxid, polykarboxylater |
| Koncentration | 2 till 5 g/L |
| Beskrivning | 280 x 270 mm |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Volym (metrisk) | 12 kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- neodisher LaboClean F
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide