Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher FA
Produktkod. 10767761
Change view
Behållartyp:
Cannister
Kanister
Förpackningsstorlek:
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Förpackningsstorlek
10767761 Kanister 5 L
11898990 Cannister -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10767761 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1088.52 SEK
    928.10 SEK / 5 L
    Save 160.42 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher LaboClean FA - Alkaliskt rengöringsmedel, flytande koncentrat för automatiserad rengöring av kirurgiska termostabila och termolabila instrument och andra medicinska eller laboratorieredskap. Mångsidigt och koncentrerat tvättmedel.
  • Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat
  • neodisher LaboClean FA används för rengöring vid diskdesinfektion
  • Fri från ytaktiva ämnen och aktivt klor
  • Utmärkt materialkompatibilitet
  • Rengör blod, protein, odlingsmedia och gelatin
  • Dosering mellan 2-4 ml/l
Specifikationer
Produkttyp Neodisher FA
Form Vätska
pH 11,6 till 11,8
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning dinatriummetasilikat, kaliumsilikat, kaliumhydroxid
Koncentration 1 till 4 ml/L
Behållartyp Kanister
Densitet 1,5 g/cm 3 (20 °C)
Filtrerade Filtrerade
Volym (metrisk) 5 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher FA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide