Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Produktkod. 11758373
Change view
Volym (metrisk):
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11758373 10 l 10 L
11768373 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11758373 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 411230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1215.01 SEK / 10 L
    Save 434.99 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher LaboClean FLA - Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat för automatiserad rengöring av vanligt använda laboratorieredskap (inom medicinsk, biologisk, mikrobiologi, kemisk, livsmedel, läkemedel, ...). Tar bort envisa oljiga rester och andra organiska rester, t.ex. fetter, oljor, stärkelse, rester av tuschpennor
  • Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat
  • neodisher LaboClean FLA används för rengöring vid diskdesinfektion
  • Fri från fosfater, ytaktiva ämnen och aktivt klor
  • Tar bort organiska rester, speciellt lämplig för rengöring av djurburar för möss eller råttor gjorda av polysulfon, polykarbonat, polyeterimid, polyfenylsulfon eller rostfritt stål
  • Dosering mellan 2-6 mL/L
Specifikationer
Produkttyp Neodisher FLA
Form Vätska
pH 12,3 till 12,8
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Polykarboxylater, kaliumhydroxid
Koncentration 1 till 6 ml/L
Behållartyp Kanister
Densitet 1,4 g/cm 3 (20 °C)
Beskrivning 310 x 230 x 180 mm
För användning med (applikation) Tar bort envisa oljiga rester och andra organiska rester
Volym (metrisk) 10 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher LaboClean FLA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide