Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Produktkod. 11768373
Change view
Volym (metrisk):
5 l
10 l
Dimensione della confezione:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volym (metrisk) Dimensione della confezione
11768373 5 l 5 L
11758373 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11768373 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 411233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    707.62 SEK / 5 L
    Save 377.38 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Neodisher LaboClean FLA - Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat för automatiserad rengöring av vanligt använda laboratorieredskap (inom medicinsk, biologisk, mikrobiologi, kemisk, livsmedel, läkemedel, ...). Tar bort envisa oljiga rester och andra organiska rester, t.ex. fetter, oljor, stärkelse, rester av tuschpennor
  • Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat
  • neodisher LaboClean FLA används för rengöring vid diskdesinfektion
  • Fri från fosfater, ytaktiva ämnen och aktivt klor
  • Tar bort organiska rester, speciellt lämplig för rengöring av djurburar för möss eller råttor gjorda av polysulfon, polykarbonat, polyeterimid, polyfenylsulfon eller rostfritt stål
  • Dosering mellan 2-6 mL/L
Specifica
Produkttyp Neodisher FLA
Form Vätska
pH 12,3 till 12,8
Sterilitet Icke-steril
Behållartyp Kanister
Beskrivning 220 x 240 x 140 mm
Filtrerade Filtrerade
För användning med (applikation) Tar bort envisa oljiga rester och andra organiska rester
Volym (metrisk) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher LaboClean FLA
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicazioni di pericolo
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.