Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Volym (metrisk):
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Beskrivning
- Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat
- neodisher LaboClean FLA används för rengöring vid diskdesinfektion
- Fri från fosfater, ytaktiva ämnen och aktivt klor
- Tar bort organiska rester, speciellt lämplig för rengöring av djurburar för möss eller råttor gjorda av polysulfon, polykarbonat, polyeterimid, polyfenylsulfon eller rostfritt stål
- Dosering mellan 2-6 mL/L
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Neodisher FLA |
| Form | Vätska |
| pH | 12,3 till 12,8 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Sammansättning | Polykarboxylater, kaliumhydroxid |
| Koncentration | 1 till 6 ml/L |
| Behållartyp | Kanister |
| Densitet | 1,4 g/cm 3 (20 °C) |
| Beskrivning | 310 x 230 x 180 mm |
| För användning med (applikation) | Tar bort envisa oljiga rester och andra organiska rester |
| Visa mer |