Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean GK
Produktkod. 11723733
Change view
Volym (metrisk):
10 kg
Produktkod. Volym (metrisk)
11723733 10 kg
1 options
Produktkod. 11723733 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1486.70 SEK / 10kg
    Save 63.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher laboClean GK - Milt alkaliskt pulver för mekanisk rengöring av laboratorieglas i mikrobiologiska, virologiska och isotoplaboratorier samt nuklearmedicinska laboratorier och apotek.
  • Alkaliskt tvättmedel, pulver
  • neodisher LaboClean GK används för rengöring av laboratorieglas vid diskdesinfektion
  • Fri från ytaktiva ämnen
  • Tar bort rester av näringsmedia, cellkulturer och vävnader, radioaktiva föroreningar och organiska färgämnen och pigmentföroreningar
  • Dosering 2-5 g/L
  • Lätt att skölja av
  • Lämplig för redskap av glas, keramik, kvarts och plast
Specifikationer
Produkttyp Neodisher GK
Form Pulver
pH 10,8 till 11,9
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Klorbaserade blekmedel, fosfater
Koncentration 1 till 4 g/L
Behållartyp Hink
Densitet 915 till 965 g/L
Beskrivning 280 x 270 mm
För användning med (applikation) Tar bort rester av kulturmedier, rester av cell- och vävnadskulturer, radioaktiv kontaminering, organisk färg och pigmentförorening. Lätt att skölja av
Volym (metrisk) 10 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher LaboClean GK
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate,troclosene sodium