Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean LA
Produktkod. 11845291
Change view
Volym (metrisk):
3 kg
Produktkod. Volym (metrisk)
11845291 3 kg
1 options
Produktkod. 11845291 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410681
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher LaboClean LA - Alkaliskt rengöringsmedel i pulverform för användning i specialtvättmaskiner. För rengöring av laboratorieglas och redskap för laboratorier inom livsmedelsbearbetningsindustrin, kosmetika, läkemedel, mineralindustri och andra laboratorier. Tar bort oljor, fetter, hartser, paraffin och organiska färgämnen.
  • Alkaliskt tvättmedel, pulver
  • neodisher LaboClean LA används för rengöring av laboratorieglas
  • Polykarboxylater, fosfater och nonjoniska ytaktiva ämnen
  • Lämplig för redskap av glas, keramik, kvarts och plast
  • Dosering 2-5 g/L
  • Innehåller höga andelar emulgeringsmedel och dispergeringsmedel
  • Uppvisar en skumdämpande verkan
  • För laboratorieglasvaror och redskap för laboratorier inom livsmedelsbearbetningsindustrin, kosmetika-, läkemedels- och mineralindustrin och andra laboratorier
Specifikationer
Produkttyp Neodisher LA
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Polykarboxylater, nonjoniska ytaktiva ämnen, fosfater
Koncentration 2 till 5 g/L
Behållartyp Hink
Beskrivning 220 x 140 mm
För användning med (applikation) Lämplig för borttagning av fet och oljig smuts, hartser och paraffin
Förpackning 4/Pk.
Kvantitet 4/Pk.
Volym (metrisk) 3 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher LaboClean LA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodium hydroxide