Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FM
Produktkod. 15459493
Change view
Volym (metrisk):
5 l
Produktkod. Volym (metrisk)
15459493 5 l
1 options
Produktkod. 15459493 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 406633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    805.28 SEK / 5 L
    Save 324.72 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher LaboClean FM - Alkaliskt intensivt tvättmedel, flytande koncentrat. För automatiserad rengöring av laboratorieglas och andra bruksföremål för laboratorier inom livsmedelsindustrin, kosmetika- och läkemedelsindustrin, mineraloljeindustrin och inom andra industrier.
  • Alkaliskt intensivt tvättmedel, flytande koncentrat
  • Neodisher LaboClean FM tar bort olja, fett, harts, paraffin och organiska färgämnen
  • Fri från ytaktiva ämnen
  • Fri från fosfater, silikater och oxidationsmedel
  • Bra emulgerande och dispergerande verkan.
  • Speciellt lämplig för borttagning av olja, fett, hartser och paraffin.
  • Endast för professionellt bruk
  • Dosering mellan 2-5 ml/L
Specifikationer
Form Vätska
pH 12,0 till 12,4
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning <5 % amfotära ytaktiva ämnen 5 - 15 % polykarboxylater
Koncentration 2 till 5 ml/L
Behållartyp Kanister
Densitet 1,2 g/cm 3 (20 °C)
Beskrivning 220 x 240 x 140 mm
Filtrerade Filtrerade
Viskositet <50 mPa.s (20 °C)
Volym (metrisk) 5 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher LaboClean FM
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[carboxymethyl(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid, sodium hydroxide