Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FT
Produktkod. 11703733
Change view
Volym (metrisk):
12 kg
Produktkod. Volym (metrisk)
11703733 12 kg
1 options
Produktkod. 11703733 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410030
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Alkalisk; rengöringsmedel; proteiner; föroreningar, radioaktiva; klor
Kräver
Alkalisk; rengöringsmedel; proteiner; föroreningar, radioaktiva; klor
Neodisher LaboClean FT - Alkalisk tvättmedelsvätska för användning i specialtvättmaskiner. För automatiserad rengöring av laboratorieglas inom mikrobiologi, virologi, nuklearmedicin, livsmedelsindustrin samt flaskor och utrustning av glas på apotek.
  • Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat
  • Neodisher LaboClean FT används för att ta bort näringsmedier, blod, proteiner, radioaktiva föroreningar och rester av vävnadskulturer
  • Fri från ytaktiva ämnen och andra ytaktiva ämnen
  • Oxidativ verkan från aktivt klor
  • Lämplig för redskap av glas, keramik, kvarts och plast
  • Dosering 3-4 m/L
  • Ej lämplig för icke-järnmetaller och lättmetallegeringar
Beställningsinfo
Alkalisk; rengöringsmedel; proteiner; föroreningar, radioaktiva; klor
Certifikat
Alkalisk; rengöringsmedel; proteiner; föroreningar, radioaktiva; klor
Uppfyllande
Alkalisk; rengöringsmedel; proteiner; föroreningar, radioaktiva; klor
Warranty
Alkalisk; rengöringsmedel; proteiner; föroreningar, radioaktiva; klor
Alkalisk; rengöringsmedel; proteiner; föroreningar, radioaktiva; klor
Specifications
Produkttyp Neodisher FT
Form Vätska
pH 11.8 till 12.2
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Klorbaserade blekmedel, fosfater
Koncentration 2 till 4 ml/L
Behållartyp Kanister
Densitet 1,3 g/cm 3 (20 °C)
Beskrivning 310 x 230 x 180 mm
Filtrerade Filtrerade
För användning med (applikation) Tar bort rester av kulturmedier, blod, proteiner, radioaktiv kontaminering, rester av cell- och vävnadskulturer samt andra organiska rester
Volym (metrisk) 12 kg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • neodisher LaboClean FT
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,sodium hypochlorite