Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LM 3
Produktkod. 10589071
Change view
Volym (metrisk):
10 l
Produktkod. Volym (metrisk)
10589071 10 l
1 options
Produktkod. 10589071 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 440030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 SEK
    1748.79 SEK / 10 L
    Save 201.21 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher LM 3 - Mellanalkaliskt rengöringsmedelsvätska utan fosfat. Manuell rengöring av laboratorieglas i doppbad i medicinska, tandläkarmottagningar, industriella och biologiska laboratorier. Kan användas i nedsänknings- och ultraljudsbad.
  • Milt alkaliskt flytande rengöringsmedel
  • Neodisher LM2 används för manuell rengöring av laboratorieinstrument och anestesiredskap, samtidigt som de skyddas mot korrosion
  • Erbjuder högt skydd för laboratorieglas, rostfritt stål, instrumentstål, rent aluminium, aluminium-magnesiumlegeringar, förkromade apparater och vanliga plaster
  • Skapa inte skum
  • Lämplig för användning i specialbrickor för t.ex. viskosimetrar eller pipetter
  • Fri från fosfater
  • Effektiv mot rester av blod, ägg och matkällor
  • Kan användas med alla vattenhårdhetsnivåer
  • Rekommenderad dos är 5-30 ml/L
  • Specifikationer
    Produkttyp Neodisher LM 3
    Form Vätska
    pH 12.3 till 13.3
    Sterilitet Icke-steril
    Sammansättning <5 % amfotära ytaktiva ämnen
    Koncentration 2 till 200 ml/L
    Densitet 1,1 g/cm 3
    Beskrivning 310 x 230 x 180 mm
    Filtrerade Filtrerade
    Volym (metrisk) 10 l
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • neodisher LM 3
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    Faroangivelser
    • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
    • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
    • EUH208-Innehåller N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-ß-alanine. Kan orsaka en allergisk reaktion.
    Skyddsangivelse
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: sodium cumenesulfonate, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-ß-alanine, potassium hydrox