Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LM 10
Volym (metrisk):
10 L
Beskrivning
- Alkaliskt tvättmedel, flytande
- neodisher LM 10 används för manuell rengöring i djupbad
- Huvudingredienser: aktivt klor och fosfater
- Lämplig för förrengöring av föremål som ska tvättas genomgår sedan en huvudsaklig mekanisk rengöringsprocess
- Ta bort radioaktiva föroreningar och organiska rester, även mycket envisa
- Bra materialkompatibilitet
- Dosering mellan 20-200 m/L
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Neodisher LM |
| Form | Vätska |
| pH | 12,2 till 13,9 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Sammansättning | Klorbaserade blekmedel, fosfater |
| Koncentration | 20 till 200 ml/L |
| Densitet | 1,2 g/cm 3 |
| Beskrivning | 310 x 230 x 180 mm |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Volym (metrisk) | 10 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- neodisher LM 10
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide,sodium hypochlorite