Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher MA
Produktkod. 11784644
Change view
pH:
11,5 till 12,1
Produktkod. pH
11784644 11,5 till 12,1
1 options
Produktkod. 11784644 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1482.57 SEK
    1219.12 SEK / 10kg
    Save 263.45 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Neodisher MA - Pulvertvättmedel fritt från oxidativa tillsatser som används för maskinrengöring av kirurgiska instrument, anestesiinstrument, kirurgiska skor och nappflaskor på sjukhus, samt laboratorieglas.
  • Milt alkaliskt pulvertvättmedel
  • Neodisher MA används för att rengöra laboratorieinstrument och anestesiredskap, samtidigt som de skyddas mot korrosion
  • Erbjuder högt skydd för laboratorieglas, rostfritt stål, instrumentstål, rent aluminium, aluminium-magnesiumlegeringar, förkromade apparater och vanliga plaster
  • Effektiv mot rester av blod, ägg och matkällor
  • Minskar skum
  • Kan användas med alla vattenhårdhetsnivåer
  • Rekommenderad dos är 1-3 g/L
  • Titreringsfaktor på 0,44
  • Specifikationer
    Produkttyp Neodisher MA
    Form Pulver
    pH 11,5 till 12,1
    Sterilitet Icke-steril
    Utseende Vitt
    Certifikat och efterlevnad Uppfyller kraven i lagstiftningen för medicintekniska produkter enligt det europeiska direktivet 93/42/EC
    Sammansättning <5 % nonjoniska ytaktiva ämnen> 30 % fosfater
    Koncentration 1 till 4 g/L
    Behållartyp Hink
    Innehåll och lagring Förvaras åtskilt från fukt, med locket stängt, i upp till 2 år.
    Densitet 915 - 965 g/L
    Beskrivning 280 x 270 mm
    För användning med (applikation) Maskinrengöring av laboratorieinstrument och anestesiredskap gjorda av glas, rostfritt/instrumentstål, aluminium, aluminium-magnesiumlegering, krompläterad och plast.
    Viskositet 915 - 965 g/L
    Volym (metrisk) 10 kg
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • neodisher MA
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
    • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
    Skyddsangivelse
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate