Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher MediClean Forte
Produktkod. 16482185
Change view
Volym (metrisk):
20 l
Produktkod. Volym (metrisk)
16482185 20 l
1 options
Produktkod. 16482185 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 405026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.00 SEK
    2488.84 SEK / 20 L
    Save 376.16 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Neodisher MediClean Forte - Enzymatisk rengöringsmedelsvätska. För upparbetning av termostabila och termolabila instrument.
  • Enzymatisk tvättmedel, flytande koncentrat
  • Neodisher MediClean Forte tar bort rester av torkat och denaturerat blod tas bort tillförlitligt
  • Innehåller alkalinitetsdonatorer, enzymer och ytaktiva ämnen
  • Utmärkt materialkompatibilitet, universellt användbar
  • Kan användas i manuell, nedsänkning, diskdesinfektion och ultraljudsbad
  • Utmärkt materialkompatibilitet
  • En återavsättning av proteinrester förhindras
  • Dosering mellan 2-10 ml/L
Specifikationer
Form Vätska
pH 10,4 till 10,8
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning <5 % nonjoniska och anjoniska ytaktiva ämnen även: enzymer
Koncentration 2 till 10 ml/L
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring Mellan 0 °C till 25 °C. Användbar i 2 år vid förvaring enligt rekommendation.
Densitet 1,1 g/cm 3 (20 °C)
Beskrivning 390 x 290 x 240 mm
Filtrerade Filtrerade
Viskositet <10 mPa.s (20 °C)
Volym (metrisk) 20 l