Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher N
Produktkod. 11728393
Change view
Mått (L x B x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Behållartyp:
Flaska
Kanister
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Behållartyp
11728393 250 x 190 x 140 mm Kanister
11785773 250 x 100 x 60 mm Flaska
10313801 220 x 240 x 140 mm Kanister
15377833 220 x 240 x 140 mm Kanister
10331302 390 x 290 x 240 mm Kanister
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11728393 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 420135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.00 SEK
    756.31 SEK / 5 L
    Save 157.69 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neodisher N - Surt rengöringsmedel och neutraliseringsmedel flytande. Neutraliserar genom att lägga till den första sköljningen efter användning av ett alkaliskt rengöringsmedel. Automatisk sur rengöring av djurburar.
  • Baserat på fosforsyra
  • neodisher N används för att neutralisera alkaliska rester vid diskdesinfektion
  • Finns i antingen flaskor eller burkar
  • Har mycket goda sköljegenskaper
  • Lämplig för användning med: kirurgiska instrument, anestesiartiklar, behållare, kirurgiska skor, nappflaskor och annan medicinsk utrustning, såväl som laboratorieglasvaror
  • Fri från ytaktiva ämnenDosering mellan 2-4 mL/L
  • Titreringsfaktor: 0,16
Specifikationer
Produkttyp Neodisher N
Form Vätska
pH 2,2 till 1,8
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Fosforsyra, citronsyra
Koncentration 1 till 4 ml/L
Behållartyp Kanister
Densitet 1,5 g/cm 3 (20 °C)
Mått (L x B x H) 250 x 190 x 140 mm
För användning med (applikation) Neutralisering av eventuella överblivna alkaliska rester på laboratorieglas eller för syraförrengöring resp.
Volym (metrisk) 5 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher N
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, citric acid, anhydrous