Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher PM5
Produktkod. 11873242
Change view
Volym (metrisk):
3 kg
Produktkod. Volym (metrisk)
11873242 3 kg
1 options
Produktkod. 11873242 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 440281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.65 SEK
    785.29 SEK / Paket med 1
    Save 184.36 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Neodisher PM 5 - Midly Alkaline rengöringsmedel i pulverform för användning i doppbad. För manuell rengöring av laboratorier på sjukhus, medicinska och biologiska laboratorier. Tar bort matrester, oorganiska, organiska och gynekologiska rester som smörjmedel.
  • Mellanalkaliskt tvättmedel, pulver
  • neodisher LaboClean PM 5 används för manuell rengöring av laboratorieglas och förrengöring av upparbetningsbara medicinska apparater, särskilt för gynekologiska instrument
  • syrebaserade blekmedel, fosfater och nonjoniska ytaktiva ämnen och anjoniska ytaktiva ämnen
  • Lämplig för alla typer av laboratorieredskap lättmetallutrustning och rostfritt stål
  • Mycket lätt att skölja av
  • Lämplig för alla vattenhårdheter
  • Dosering 5-20 g/L
  • handling
Specifikationer
Produkttyp Neodisher PM5 rengöringsmanual
Form Pulver
pH 11.2 till 11.8
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning 5 % anjoniska ytaktiva ämnen, nonjoniska ytaktiva ämnen, syrebaserade blekmedel> 30% fosfater.
Koncentration 5 till 20 g/L
Densitet 1,100 - 1,200 g/L
Beskrivning 220 x 140 mm
Volym (metrisk) 3 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher PM 5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate,sodium carbonate peroxyhydrate, sodiumcarbonate