Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean UW
Produktkod. 11743733
Change view
Volym (metrisk):
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11743733 10 kg 10kg
1 options
Produktkod. 11743733 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 410976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1461.76 SEK
    1344.84 SEK / 10kg
    Save 116.92 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neodisher LaboClean UW - Designad för maskinrengöring av laboratorieglas och redskap i vattenlaboratorier, serologiska institut och inom fosfatindustrin. Neodisher LaboClean UW är ett tvättmedelspulver fritt från fosfater för användning i känsliga analyser där spår av fosfor skulle störa.
  • Milt alkaliskt rengöringsmedelspulver
  • Neodisher laboclean UW är van vid med materialskydd och god rengöringsbarhet för oorganiska och organiska föroreningar
  • Består av nonjoniska ytaktiva ämnen och syrebaserade blekmedel
  • Fri från fosfater
  • Dosering mellan 3-5 g/L (beroende på graden av kontaminering)
Specifikationer
Produkttyp Neodisher UW
Form Pulver
pH 11,7 till 11,9 (3 till 5 g/L, vatten, 20 °C)
Sterilitet Icke-steril
Utseende Vitt
Sammansättning Nonjoniska ytaktiva ämnen, blekmedel baserat på syre
Koncentration 3 till 5 g/L
Behållartyp Hink
Innehåll och lagring Förvaras vid 0-25, borta från fukt, i upp till 2 år.
Densitet 970 g/L
Beskrivning 280 x 270 mm
För användning med (applikation) Maskinrengöring av laboratorieglas och redskap.
Volym (metrisk) 10 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher LaboClean UW
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonateperoxyhydrate, sodi