Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Produktkod. 10140021
Change view
Behållartyp:
Kapsel (förlängd)
Kapsel (hög form)
Förpackningsstorlek:
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Förpackningsstorlek
10140021 Kapsel (förlängd) 5 L
11748393 Kapsel (hög form) 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10140021 Leverantör Dr.Weigert™ Leverantörsnummer 420233
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Neodisher Z - Surt neutraliseringsmedel flytande. Neutraliserar genom att lägga till den första sköljningen efter användning av ett alkaliskt rengöringsmedel under automatisk upparbetning. Fri från ytaktiva ämnen och fosfater.
  • Baserad på citronsyra
  • neodisher Z används för att neutralisera alkaliska rester vid diskdesinfektion
  • Utan fosfater, fosforsyra, kväveföreningar och ytaktiva ämnen
  • Dosering mellan 2-4 mL/L
  • Skonsam mot material
  • Laboratorieglas i medicinska, industriella och vattenlaboratorier
Specifikationer
Produkttyp Neodisher Z
Form Vätska
pH 3 till 2,6
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Citronsyra, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on
Koncentration 1 till 5 ml/L
Behållartyp Kapsel (förlängd)
Densitet 1,2 g/cm 3 (20 °C)
Beskrivning 220 x 240 x 140 mm
Filtrerade Filtrerade
För användning med (applikation) Neutralisering av eventuella överblivna alkaliska rester på laboratorieglas
Volym (metrisk) 5 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher Z
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, anhydrous