Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Produktkod. 11738393
Volym (metrisk):
1 l
10 l
20 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Varje
Produktkod. 11738393
Brand: Dr.Weigert™ 420230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Neodisher Z - Surt neutraliseringsmedel flytande. Neutraliserar genom att lägga till den första sköljningen efter användning av ett alkaliskt rengöringsmedel under automatisk upparbetning. Fri från ytaktiva ämnen och fosfater.
  • Baserad på citronsyra
  • neodisher Z används för att neutralisera alkaliska rester vid diskdesinfektion
  • Utan fosfater, fosforsyra, kväveföreningar och ytaktiva ämnen
  • Dosering mellan 2-4 mL/L
  • Skonsam mot material
  • Laboratorieglas i medicinska, industriella och vattenlaboratorier
Specifikationer
Produkttyp Neodisher Z
Form Vätska
pH 3 till 2,6
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Citronsyra, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on
Koncentration 1 till 5 ml/L
Densitet 1,2 g/cm 3 (20 °C)
Beskrivning 310 x 230 x 180 mm
Filtrerade Filtrerade
Volym (metrisk) 10 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • neodisher Z
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: citric acid, anhydrous