Läs mer
Neodym @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17941576
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17941576 200 g
17990976 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17941576 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOND5000200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Neodym @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium
CAS 7440-00-8
Metoder ICP/ICPMS
Analyt- eller komponentnamn Neodymium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Nd
Koncentration 1000 μg/g
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nd
InChI formel InChI=1S/Nd
LEDER [Nd]
IUPAC-namn neodym
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 144.24
Kvantitet 200 g
Formel vikt 143,91 g/mol