Läs mer
Neodymium Boron Iron, REacton™
Produktkod. 11316898
Kvantitet:
50 g
250 g
2 x 500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
Produktkod. 11316898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013642.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
Neodym Boron Iron används för att tillverka huvudmanöverdon för datorhårddiskar, magnetisk resonanstomografi (MRI), magnetiska gitarrpickuper, högtalare och hörlurar, mekaniska e-cigarettavfyrningsbrytare och magnetiska lager och kopplingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium Boron Iron
Namnnotering Magnet Alloy Additive
Färg Grå-Silver
Fysisk form Broken Lump
Kvantitet 250 g
Molekylformel Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
MDL-nummer MFCD02091729
Synonym Magnet Alloy Additive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Odör Odorless
Utseende Silver gray broken lump
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.