Läs mer
Neodymfolie, 0,1 mm tjock, 99,9 % (REO)
Beskrivning
Neodymapplikationer inkluderar laser, glasfärgning och färgning, dielektrikum och, viktigast av allt, som den grundläggande basen för neodym-järn-bor (Nd2Fe14B) permanentmagneter. Den används också i CRT-skärmar för att förbättra kontrasten mellan röda och gröna. Det är högt värderat i glastillverkning för sin attraktiva lila färg på glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Förpackad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neodymium foil |
| Namnnotering | 0,1 mm tjock |
| Kvantitet | 25 x 25 mm |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Mylar under argon |
| Vikt | ≈0,43g/25x25mm |
| Form | Florett |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| UN-nummer | UN3178 |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.