Läs mer
Neodymfolie, 0,3 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11385759
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385759 50 x 50 mm Varje
11311308 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010247.FI
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-00-8
Molekylformel Nd
Molekylvikt (g/mol) 144.24
MDL-nummer MFCD00011130
InChI-nyckel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-namn neodym
LEDER [Nd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium foil
Namnnotering 0,3 mm tjock
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈1,3g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.