Läs mer
Neodymfolie, 1,0 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11321308
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321308 25 x 25 mm 25mm
11395759 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010248.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.55 SEK
    2307.65 SEK / 25mm
    Save 262.90 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Neodymfolie används i legeringar för att producera permanentmagneter och flintor. Det används också som tillsats till glasögon som används i halvledarlasrar och ljusförstärkare. Den används också i fysiska ångavsättningsprocesser (PVD), inklusive termisk och elektronstråle (e-beam) förångning, för framställning av tunna filmer. Den neodymbaserade magneten används flitigt inom bilindustrin med många applikationer inklusive startmotorer, bromssystem, sätesjusteringar och bilstereohögtalare. Den används också i CRT-skärmar för att förbättra kontrasten mellan röda och gröna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-00-8
Molekylformel Nd
Molekylvikt (g/mol) 144.24
MDL-nummer MFCD00011130
InChI-nyckel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-namn neodym
LEDER [Nd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium foil
Namnnotering 1.0mm (0.04 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈4.4g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids. Decomposes in water.
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.