Läs mer
Neodymium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049194
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11382278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013184.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14589-38-9 | C15H21NdO6 | 441.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14589-38-9
Molekylformel C15H21NdO6
Molekylvikt (g/mol) 441.57
MDL-nummer MFCD00013498
InChI-nyckel AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Neodymium acetylacetonate
PubChem CID 122177161
LEDER [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 150°C to 152°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
IUPAC-namn neodym(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
Formel vikt 441.57
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.