Läs mer
Neodym(III)acetathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059428
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11445370
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044587.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 334869-71-5 | C6H9NdO6 | 321.37 g/mol
Neodymacetat, används främst för glas, kristaller och kondensatorer. Det är användbart i skyddslinser för svetsglasögon. Den används också i CRT-skärmar för att förbättra kontrasten mellan röda och gröna. Det är högt värderat i glastillverkning för sin attraktiva lila färg på glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334869-71-5
Molekylformel C6H9NdO6
Molekylvikt (g/mol) 321.37
MDL-nummer MFCD00013040
InChI-nyckel KETUDCKOKOGBJB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn neodym(3+)triacetat
LEDER [Nd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium (III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 321.38 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.