Läs mer
Neodym(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302568 25 g 25g
11312568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014606.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29843-90-1 | Br3Nd | 383.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29843-90-1
Molekylformel Br3Nd
Molekylvikt (g/mol) 383.95
MDL-nummer MFCD00748137
InChI-nyckel LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn neodym(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 383.97 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.