Läs mer
Neodym(III)klorid, 99,9 %, (spårmetallbas), vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10563041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563041 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10563041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 315070050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 10024-93-8 | Cl3Nd | 250.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) chloride
Smältpunkt 784 °C
Namnnotering 99.9%
CAS 10024-93-8
Färg Vitt
CAS Min % 99.85
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.90%
Molekylformel Cl3Nd
Linjär formel Cl3Nd
MDL-nummer MFCD00011132
Merck Index 10, 6295
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 96,7 g/100 ml (13 °C)
Molekylvikt (g/mol) 250.59
Formel vikt 250.59
Procent renhet 99.90%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.