Läs mer
Neodym(III)kloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Neodym(III)kloridhydrat används för framställning av neodymmetall. Den kan även användas i lasrar och fiberförstärkare. Det fungerar som dopningsmedel för silikabaserade såväl som plastfibrer. Det spelar en viktig roll för tillsatser i organiska lysdioder, vilket resulterar i ett förbättrat LED-emissionsspektrum. Dessutom används det vid katalys av polymerisation av olika diener. Den används för att modifiera titandioxid för användning som fotokatalysator. Dess beläggning på aluminium och dess legering skyddar dem från korrosion. Det används också i stor utsträckning som fluorescerande etiketter för organiska molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neodymium(III) chloride hydrate |
| Smältpunkt | 124°C |
| Fysisk form | Kristallina aggregat |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 99.9% (REO) |
| Molekylformel | NdCl3·H2O |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 250.60 (Anhydrous) |
| Odör | Odorless |
| Utseende | Crystalline aggregrates |
Säkerhet och hantering
- Neodymium(III) chloride hydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Neodymium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.