Läs mer
Neodym(III)kloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316318
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316318 250 g 250g
11306318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011251.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19423-78-0 | Cl3Nd | 250.59 g/mol
Neodym(III)kloridhydrat används för framställning av neodymmetall. Den kan även användas i lasrar och fiberförstärkare. Det fungerar som dopningsmedel för silikabaserade såväl som plastfibrer. Det spelar en viktig roll för tillsatser i organiska lysdioder, vilket resulterar i ett förbättrat LED-emissionsspektrum. Dessutom används det vid katalys av polymerisation av olika diener. Den används för att modifiera titandioxid för användning som fotokatalysator. Dess beläggning på aluminium och dess legering skyddar dem från korrosion. Det används också i stor utsträckning som fluorescerande etiketter för organiska molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-78-0
Molekylvikt (g/mol) 250.59
MDL-nummer MFCD00011132
InChI-nyckel ATINCSYRHURBSP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn triklorodymiumhexahydrat
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 124°C
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Molekylformel Cl3Nd
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 250.60 (Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Crystalline aggregrates
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.