Läs mer
Neodym(III)klorid, ultratorrt, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11397857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397857 5 g 5g
11307867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014282.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10024-93-8
Neodym(III)klorid används som prekursor för framställning av neodymmetall. Den används som en katalysator och påskyndar polymerisation av olika diener såsom polybutylen, polybutadien och polyisopren. Den har luminescensegenskaper och används ofta som fluorescerande märkning i organiska molekyler, vilket hjälper till att enkelt spåra föreningen med fluorescensmikroskop under olika fysikaliska och kemiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10024-93-8
MDL-nummer MFCD00011132
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) chloride
Smältpunkt 784 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,6450
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 250.6
Procent renhet 99.99%
Odör Luktfritt
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4.134 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.