Läs mer
Neodym(III)klorid, ultratorr, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049412
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11397857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014282.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10024-93-8
Neodym(III)klorid används som prekursor för framställning av neodymmetall. Den används som en katalysator och påskyndar polymerisation av olika diener såsom polybutylen, polybutadien och polyisopren. Den har luminescensegenskaper och används ofta som fluorescerande märkning i organiska molekyler, vilket hjälper till att enkelt spåra föreningen med fluorescensmikroskop under olika fysikaliska och kemiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10024-93-8
MDL-nummer MFCD00011132
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) chloride
Smältpunkt 784°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,6450
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 250.6
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.134 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.