Läs mer
Neodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11366918
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366918 25 g 25g
11376918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013661.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
Neodym(III)fluorid, vattenfri används i stor utsträckning vid framställning och studier av fluorerade glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-42-7
Molekylformel F3Nd
Molekylvikt (g/mol) 201.24
MDL-nummer MFCD00011135
InChI-nyckel XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn neodym(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) fluoride
Smältpunkt 1410°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Lila
Fysisk form Crystalline Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 201.24
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.