Läs mer
Neodymium(III) isopropoxide, 99% (REO), 2.5% w/v in toluene/isopropanol
Produktkod. 11338008
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338008 25 mL 25ml
11328008 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036573.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19236-15-8 | C9H24NdO3 | 324.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19236-15-8
Molekylformel C9H24NdO3
Molekylvikt (g/mol) 324.53
MDL-nummer MFCD00058819,MFCD00058819
InChI-nyckel WOCLHTSADRFWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium i-propoxide, neodymium iii isopropoxide
PubChem CID 25199945
LEDER [Nd].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) isopropoxide
Färg Blått
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Nd[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn tris(propan-2-ol) neodym
Formel vikt 321.3
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2.5% w/v in toluene/isopropanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.