Läs mer
Neodym(III)nitrathexahydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337647
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337647 250 g 250g
11327647 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012912.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16454-60-7 | H12N3NdO15 | 438.344 g/mol
Neodymium(III)nitrathexahydrat används för att framställa nanopartiklar av neodymoxibromid och neodymoxid. Det används även i färgning av glasögon och för dopning av vissa glaslasrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16454-60-7
Molekylformel H12N3NdO15
Molekylvikt (g/mol) 438.344
MDL-nummer MFCD00149799
InChI-nyckel VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate
PubChem CID 204494
IUPAC-namn neodym(3+);trinitrat;hexahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Smältpunkt ∼40°C
pH 3.0 to 4.0
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,6450
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 438.34 (330.25 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.