Läs mer
Neodym(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11396298
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396298 25 g 25g
11316308 5 g 5g
11306308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011245.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13746-96-8 | N3NdO9 | 330,25 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter. Den används i de selektiva PVC-membransensorerna. Sensorn med jonofor (L1) uppvisar signifikant ökad selektivitet mot neodym (III).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13746-96-8
Molekylformel N3NdO9
Molekylvikt (g/mol) 330.25
MDL-nummer MFCD00149798
InChI-nyckel CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 71311426
LEDER [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt ∽40 °C
Färg Blått
Fysisk form Våta kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Violetta kristaller
Analysprocentintervall 99,99 % (REO)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn neodym(3+)trinitrat
Formel vikt 330,25 (Vattenlös)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.