Läs mer
Neodym(III)-oxid, 99,9 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10606982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606982 100 g Glasflaska 100g
10686802 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606982 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1457.76 SEK
    1308.65 SEK / 100g
    Save 149.11 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-97-9
Molekylformel Nd2O3
Molekylvikt (g/mol) 336.48
MDL-nummer MFCD00011134
InChI-nyckel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dineodymium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III)-oxide
Smältpunkt 2270,0 °C
Namnnotering 99.9%
Färg Blått
CAS Min % 99.85
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.90%
Linjär formel ND2O3
Merck Index 14, 6450
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i syror
Formel vikt 336.47
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 7.24, 7.2400g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.