Läs mer
Neodym(III)oxid, REacton™, 99,997 % (REO)
Beskrivning
Neodym(III)oxid används som katalysator i polymerkemi. Glas dopade med neodym(III)oxid är dikroiska till sin natur och används i svetsglasögon och andra färgade glas. Det används i fasta tillståndslaser, kolbågselektroder och emaljer. Det fungerar som utgångsmaterial för syntes av andra neodym(III)-föreningar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neodymium(III) oxide |
| Smältpunkt | 2272 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| Densitet | 7.24 g/mL |
| Merck Index | 14,6450 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Olöslig i syror. |
| Formel vikt | 336.48 |
| Procent renhet | 99.997% |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning