Läs mer
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO)
Produktkod. 15452367
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452367 25 g 25g
15462367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045566.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Neodym(III)oxid används som katalysator inom polymerkemi. Glasögon dopade med neodym(III)oxid är dikroiska till sin natur och används i svetsglasögon och andra färgade glasögon. Den finner användning i solid-state lasrar, kolbåge-ljuselektroder och emaljer. Det fungerar som utgångsmaterial för syntesen av andra neodym(III)-föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-97-9
Molekylformel Nd2O3
Molekylvikt (g/mol) 336.48
MDL-nummer MFCD00011134
InChI-nyckel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dineodymium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium (III) oxide
Smältpunkt 2272°C
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,6450
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vikt 336.48
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Reacton
Densitet 7.24 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.