Läs mer
Neodymium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15897900
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897900 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15897900 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 1122760025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) Oxide
Smältpunkt 2272°C
CAS 1313-97-9
Kvantitet 25 g
Densitet 7.24 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00011134
Synonym Neodymium(III) oxide, Neodymium(III) oxide
Molekylvikt (g/mol) 336.48