Läs mer
Neodymium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade
Produktkod. 11440291
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440291 25 g 25g
11430291 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440291 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040568.ND
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17522-69-9 | Cl3NdO12 | 442.58 g/mol
Neodym(III)perklorat används vid framställning av komplex av fosfinoxider. Två tredimensionella ramverk sammansatta av dubbelt interpenetrerande nätverk av samma topologi men olika stereoisomera strukturer har konstruerats från självmontering av den kirala byggstenen,Δ - ellerΛ -[Nd(ntb)2]3+.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17522-69-9
Molekylformel Cl3NdO12
Molekylvikt (g/mol) 442.58
MDL-nummer MFCD00198195
InChI-nyckel HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K
Synonym neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution
PubChem CID 13783607
IUPAC-namn neodym(3+);triperklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) perchlorate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3211
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 550.68 (442.59 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.