Läs mer
Alfa Aesar™ Neodymium(III) titanate
Produktkod. 11355079
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11355079
Brand: Alfa Aesar™ A17366.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 12058-94-5
Molekylformel Nd2Ti2O7
MDL-nummer MFCD00192342
Synonym Neodymium titanium oxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) titanate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 496.21