Läs mer
Alfa Aesar™ Neodymium(III) titanate
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neodymium(III) titanate |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 496.21 |
| Odör | Odorless |