Läs mer
Neodym(III)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Neodym(III)trifluormetansulfonat används i Aldolreaktionen av silylenoleter med aldehyder och som katalysator för uttorkning av fruktos, Diels-Alder-reaktioner av cyklopentadien och alkylakrylater, α-aminationsreaktioner av pyrazoloner, polymerisationsreaktioner av cyklosiloxaner, direkt polykondensation av dikarboxylsyror och dioler, regioselektiv reduktiv ringöppning av bensylidenacetaler, Paal-Knorr-cyklokondensation och nitrering av bensen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neodymium (III) trifluoromethanesulfonate |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Densitet | 1.7 g/mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 591.44 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.